Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke: Brady™ 065561
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
- Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
- Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
5.2 in. | |
132.08 mm | |
50.60 x 184.80 x 141.70 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
141,7 mm | |
7.28 in. |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 RED | |
Polypropylen | |
Brady Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
0.38 in. | |
9,7 mm | |
184,80 x 141,70 mm | |
5.58 in. | |
Je 1 | |
184,8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen > Rot; Breite:184,8mm; Höhe:141,7mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur