Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ F19957-0000 GAS-SAMMELROHR 250 ml, EINE SEITE MIT 4mm EINWEGHAHN, ANDERE SEITE
Die Gasprobenkolben aus Polypropylen verfügen über Absperrhähne aus Polypropylen mit frei drehbaren PTFE-Stopfen aus Teflon™
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F19957-0000
169.10 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Enden eignen sich für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6.4 bis 9.5 mm (¼ bis ⅜ Zoll).
- Der Röhrchenkörper hat einen Außendurchmesser von 5.1 cm (2 Zoll) x einer Länge von 22.2 cm (8¾ Zoll).
- Absperrhähne sind 6.4 cm (2½ Zoll) lang.
- Der maximal empfohlene Druck beträgt 15 psi.
- Der Absperrhahn verfügt am einen Ende über einen 4 mm-Absperrhahn mit gerader Bohrung und am anderen Ende über einen 4 mm-Dreiwege-Absperrhahn
- Dreiwege-Absperrhahn lässt den Austritt von Gas an zwei Stellen zu
- Gesamtlänge beträgt 32 cm (12½ Zoll)
Spezifikation
250 mL | |
Gasproben-Saugbalg | |
32 cm | |
1 |
Polypropylen | |
Zwei Absperrhähne | |
6.4 bis 9.5 mm Innendurchmesser Schläuche |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen