Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ HOLDER, PP, FUNNEL, DOUBLE,VE=1
Der Trichterhalter und die Klemme aus korrosionsfreiem Polypropylen eignen sich für mehrere Trichtergrößen.
Marke:  Bel-Art™ Scienceware™ F18242-0000
Artikelnummer. 10595994
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Außenring fasst Trichter mit einem oberen Durchmesser von 76 bis 152 mm
  • Der abnehmbare Innenring fasst kleinere Trichter mit einem oberen Durchmesser von25 bis 76 mm
  • Enthält zwei Muffen für Stützstangen mit einem Durchmesser von 12.7 oder 9.5 mm
Spezifikation
Spezifikation
Zwei Buchsen für Stützstangen mit 12,7 mm (1/2 Zoll) oder 9,5 mm (3/8 Zoll) Durchmesser.
Doppel
Kann Trichter mit 25 bis 152 mm Größe aufnehmen
Trichterhalter
Polypropylen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware™ HOLDER, PP, FUNNEL, DOUBLE,VE=1 > Kann verwendet werden mit: Kann Trichter mit 25 bis 152 mm Größe aufnehmen