missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Schlauchtülle aus Polypropylen mit festem Gewinde
Eine Schlauchtülle aus Polypropylen mit starkem Außengewinde.
2.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EU Foodstuffs |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Produkttyp | Tube Nozzle |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16205222
|
Buerkle™
8545-1220 |
Nozzle: 20 mm |
2.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10457863
|
Buerkle™
8545-3420 |
20 mm Düsendurchmesser |
2.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Polypropylen-Kugelventilen für Fässer mit Gewindeanschlüssen
Spezifikation
EU Foodstuffs | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Tube Nozzle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts