Learn More
Buerkle™ Schlauchtülle aus Polypropylen mit festem Gewinde
Eine Schlauchtülle aus Polypropylen mit starkem Außengewinde.
Marke: Buerkle™ 8545-1220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit Polypropylen-Kugelventilen für Fässer mit Gewindeanschlüssen
Spezifikation
EU Foodstuffs | |
Autoklavierbar | |
Ball Valve | |
13 mm |
Nozzle: 20 mm | |
Polypropylen | |
1/2 in. | |
Tube Nozzle |