Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wischtücher 7646 – 5 Packungen mit je 100 weißen Tüchern
Kimtech™ Pure W4 Wischtücher sind eine Palette von leistungsstarken Wischtüchern, die sich zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7646
82.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11797968
  • 116.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kimtech™ Pure W4 Wischtücher sind eine Palette von leistungsstarken Wischtüchern, die sich zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen. Sie sind perfekt zum trockenen Abwischen von kritischen Geräten und Oberflächen in den Branchen Pharmazie, Hightech-Biotechnologie, Medizingeräte und Lebensmittelverarbeitung. Diese weißen Basistücher aus 100 % Polypropylen sind säure-, basen- und lösungsmittelbeständig. Sie sind außerdem thermisch gebunden, also frei von Klebe- oder Bindemitteln, und haben gerade, saubere, mit dem Messer geschnittene Kanten, um das Fusseln zu reduzieren. W4 Wischtücher sind durch eine Einlage im Karton doppelt verpackt. . Die Abmessungen eines Tuchs betragen 22, 8 cm (L) x 22, 8 cm (B). 5 Packungen mit je 100 Tüchern, weiß (Gesamtanzahl 500)
  • 5 Packungen mit je 100 weißen Tüchern (Gesamtanzahl 500)
  • Fusselarme, weiße Basistücher aus 100 % Polypropylen
  • Perfekt für die Branchen Pharmazie, Hightech-Biotechnologie, Medizingeräte und Lebensmittelverarbeitung
  • Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher
  • Säure-, basen- und lösungsmittelbeständig
  • Doppelt verpackt durch eine Einlage im Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trockenes Wischtuch
229 mm
ISO-Klasse 4
500 Packungen
229 mm
Polypropylen
Weiß
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wischtücher 7646 – 5 Packungen mit je 100 weißen Tüchern > Abmessungen: 229 x 229 mm