Learn More
Brady™ Durchgangsventil - Verriegelung, 25 - 64 mm, Rot
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke: Brady™ 065560
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
- Einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel
- Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm
- Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten/li>
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
2.78 in | |
70.61 mm | |
35.90 x 120.10 x 80 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
80,00 mm | |
4.72 in. |
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 RED | |
Polypropylen | |
Sperrvorrichtung für Schieberventil, 1 – 2,5 rot | |
0.26 in. | |
6,5 mm | |
120,10 x 80,00 mm | |
3.15 in. | |
Je 1 | |
120,10 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Durchgangsventil - Verriegelung, 25 - 64 mm, Rot > Durchmesser:6,5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur