Learn More
Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungsstücke, PP
Diese Y-Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Zylindrische Y-Verbindungen aus Polypropylen sind in verschiedenen Größen zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen lieferbar.
Marke: Buerkle™ 8706-0012
12.78 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zylindrisches Y-Schlauchverbindungsstück
- Lieferbar in einer Vielzahl an Größen von 3 bis 15 mm Durchmesser
- Polypropylen
- Temperaturbeständig bis zu maximal +135 °C
- Sterilisierbar
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
10 mm | |
11 bis 13 mm | |
Bis zu 135 °C temperaturbeständig | |
Durchsichtig | |
Y-Verbindungsstück |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
10/Packung; 20/Scale | |
Zylindrisch Y | |
135 °C |