Learn More
Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke, PP
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis 135 °C.
Marke: Buerkle™ 8705-0004
6.18 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zylindrischer Kreuzwinkelschlauchverbinder- Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Geeignet für Lebensmittel
- Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polypropylen | |
10/Packung; 20/Scale | |
Zylindrisch T | |
135 °C |
Autoklavierbar | |
3 bis 5 mm | |
Bis zu 135 °C temperaturbeständig | |
Durchsichtig | |
T-Verbindungsstück |
Videos
-
Buerkle Cylindrical T Connectors