Learn More
Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke, PP
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet eine hohe thermische Widerstandsfähigkeit. Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke aus Polypropylen sind temperaturbeständig bis 135 °C.
Marke:  Buerkle™ 8705-0012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10054950
  • 16.80 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zylindrischer Kreuzwinkelschlauchverbinder
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Geeignet für Lebensmittel
  • Lieferbar in zahlreichen verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
Polypropylen
10/Packung; 20/Scale
Zylindrisch T
135 °C
Autoklavierbar
11 bis 13 mm
Bis zu 135 °C temperaturbeständig
Durchsichtig
T-Verbindungsstück
Videos
  • Buerkle Cylindrical T Connectors
    Buerkle Cylindrical T Connectors
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Cylindrical T Connectors
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Buerkle™ Zylindrische T-Verbindungsstücke, PP > Für Durchmesser:11 bis 13mm