Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Verbindungsstücke
Nutzen Sie Buerkle™ Reduzier-Schlauchverbinder aus Polypropylen zur Verbindung von größeren und kleineren Schläuchen.
25.85 CHF - 66.15 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | 10/Packung; 10/Scale |
Farbe | White |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10642482
|
Buerkle™
8703-0408 |
Schlauch, 4 bis 8/8 bis 12 mm |
37.95 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10630143
|
Buerkle™
8703-0412 |
Schlauch, 4 bis 8/12 bis 16 mm |
66.15 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10739792
|
Buerkle™
8703-0812 |
Schlauch, 8 bis 12/12 bis 16 mm |
25.85 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Sterilisierbar
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polypropylen | |
White |
Autoklavierbar | |
10/Packung; 10/Scale | |
Reduktionsschlauchanschluss |