Learn More
Kartell™ Konische Erlenmeyerkolben aus Polypropylen
Das transparente Design ermöglicht eine gute Sicht auf die Mischung. Die Kartell™ konischen Polypropylen-Erlenmeyerkolben sind einfache Kolben mit einer Vielzahl von Anwendungen sowohl in der Chemie als auch in der Biologie.
70.85 CHF - 78.45 CHF
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Material Polypropylen
Form Konisch
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10633092
Unterlagen ansehen
Kartell™
0146500
2000 ml
70.85 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10602712
Unterlagen ansehen
Kartell™
0146100
125 ml
78.45 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das transparente Design ermöglicht eine gute Sicht auf die Mischung.Die Kartell™ konischen Polypropylen-Erlenmeyerkolben sind einfache Kolben mit einer Vielzahl von Anwendungen sowohl in der Chemie als auch in der Biologie.
  • Für generelle Laboreinsätze
  • Mit genormtem Hals
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Konisch