Learn More
Kartell™ Konische Erlenmeyerkolben aus Polypropylen
Das transparente Design ermöglicht eine gute Sicht auf die Mischung. Die Kartell™ konischen Polypropylen-Erlenmeyerkolben sind einfache Kolben mit einer Vielzahl von Anwendungen sowohl in der Chemie als auch in der Biologie.
Marke:  Kartell™ 0146500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10633092
  • 70.85 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das transparente Design ermöglicht eine gute Sicht auf die Mischung.Die Kartell™ konischen Polypropylen-Erlenmeyerkolben sind einfache Kolben mit einer Vielzahl von Anwendungen sowohl in der Chemie als auch in der Biologie.
  • Für generelle Laboreinsätze
  • Mit genormtem Hals
  • Autoklavierbar
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Polypropylen
34/35 NS
Konisch
Ja
2000 ml
100 ml
4