Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile, konische Behälter aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Qualitativ hochwertige Probenwerkzeuge für die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
Marke:  Corning™ PC400-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11713174
  • 157.44 CHF / 185 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Auslaufsicher
  • Keine Kreuzkontaminations-Risiken
  • Montierte Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Nicht steril
400 mL
LDPE
85 mm
185/Karton
Polypropylen
6,7 oz.
Naturfarben
Naturfarben
100 mm
185/Packung
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ sterile, konische Behälter aus Polypropylen > 400 ml; naturfarben; nein; montiert