Learn More
Greiner Bio-One Polypropylen-Teströhrchen mit konischem Boden
Hergestellt aus Polypropylen für hervorragende chemische Widerstandsfähigkeit und hohe Temperaturresistenz. Die Greiner Bio-One™ Polypropylen-Teströhrchen mit konischem Boden eignen sich für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben.
144.27 CHF - 441.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Verschlussfarbe | Blau |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Bodenform | Konisch |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10068930
|
Greiner Bio-One
227270 |
300 | 25 |
144.27 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10711212
|
Greiner Bio-One
227261 |
500 | 20 |
441.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase, menschlicher DNA
- Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch
- Durchmesser: 30 mm
- Volumen: 50 ml
- Blauer Schraubverschluss
- Blaue Graduierungen und weißer Beschriftungsbereich
- Steril
- Nur für die einmalige Verwendung
Spezifikation
30 mm | |
Blau | |
Konisch | |
Lichtempfindliche Materialien und Reaktionen | |
Ja | |
Schraubverschluss |
Naturfarben | |
50 ml | |
Polypropylen | |
Steril | |
115 mm |