Learn More
Buerkle™ Kompakter Polypropylen-Hahn
Platzsparend dank kompakter Bauweise. Buerkle™ Kompakte Hähne aus Polypropylen für Kanister und Fässer eignen sich optimal für den Einsatz in Kühlschränken und auf Gestellen.
Marke: Buerkle™ 0530-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein kompakter Hahn für Kanister und Fässer, ideal für den Einsatz in Kühlschränken und auf Gestellen usw. Der kurze Abfluss ragt nicht über den unteren Rand des Behälters hinaus und ist daher die perfekte Wahl, besonders wenn nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht.- Platzsparende Konstruktion
- Optimierter Abfluss für gleichmäßigen Fluss
- Mit Anschluss-Überwurfmutter, garantierte vertikale Position des Absperrhahns
- Dicht schließend für vollständige Abdichtung
Spezifikation
Kompakter Sperrhahn | |
Polypropylen | |
19.05 mm/GL14 | |
Kanister, Fässer, ideale Ergänzung zu Flachmann-Kanistern |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Kompakter Polypropylen-Hahn > Gewindegröße innen: 3/4 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur