Learn More
Eppendorf™ Kombi-Tips aus Polypropylen (PP)
Diese Spitzen werden allen Anforderungen im modernen Labor gerecht. Eppendorf™ Kombispitzen aus Polypropylen funktionieren nach dem Direktverdrängungsprinzip und geben daher unabhängig von der Dichte der Flüssigkeit und ihrer Flusseigenschaften immer das richtige Volumen ab.
Marke: Eppendorf™ 0030089936
16.88 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideale Systemkomponenten für alle Eppendorf Multipetten
- Die 9 Volumengrößen (0.1 bis 50 ml) decken einen maximalen Bereich an Dosiervolumen in Schritten ab 100 Nanolitern je nach verwendeter Kombispitze ab
- Verlängerte Kombispitzen in den Volumen 2.5, 5.0 und 10 ml ermöglichen es, auch den Boden der gebräuchlichsten Laborgefäße zu erreichen
- Die individuelle Farbcodierung ermöglicht eine schnelle Identifikation
- Der einzigartige Trichteraufbau lässt sich problemlos handhaben und verhindert Beschädigungen an den Handschuhen
- Durch die 3 verschiedenen Reinheitsgrade für jede Anwendung geeignet
Spezifikation
Sortimentspaket mit standardmäßigen Combitips Advanced Direktverdrängungspipettenspitzen | |
Ungefiltert | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
1 Ea. | |
Je eine der 9 Combitip Volumengrößen, je ein 25 ml- und ein 50 ml-Combitip-Adapter | |
Polypropylen |
9 Volumengrößen (0,1 bis 50 ml), 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL | |
Unsteril | |
1 CombiTips™ advanced of each size (9 total) and Adapter advanced 25 and 50 mL | |
Pipettenspitzen | |
Eppendorf Multipette |