Learn More
Vitlab™ Sammelbehälter aus Polypropylen
Konstruktion aus Polypropylen. Die Vitlab™ Becher aus Polypropylen verfügen über einen handlichen Griff und einen weißen PC-Deckel.
Marke: Vitlab™ 978941
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die erhöhte Skala ermöglicht eine einfache Beurteilung von Flüssigkeiten
- Mit stabilem, griffigem Griff und weißem PC-Deckel.
- 2000 ml Kapazität
- Durchmesser: 150 mm
- Höhe: 220 mm
- Konstruktion aus Polypropylen
Spezifikation
Ja | |
Klar | |
20 mL | |
Weißer PC-Deckel | |
2.000 ml |
Polypropylen | |
150 mm | |
220 mm | |
6/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Sammelbehälter aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur