Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kontes Verschluss aus Polypropylen mit Ultraschall-verschweißter PTFE-Einlage
Für den Einsatz mit Kulturen und Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde
354.00 CHF - 710.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schraubverschluss |
---|---|
Auskleidungsmaterial | PTFE, Gummi |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für wiederholtes Autoklavieren und mit hervorragendem Verschlusssystem |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11532672
|
DWK Life Sciences
73808-15415 |
15-415 |
354.00 CHF
288 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11522672
|
DWK Life Sciences
73808-13415 |
13-415 |
710.00 CHF
288 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verbesserte Verschlüsse, deren Dichtungseinlagen auch nach mehrfachem Autoklavieren noch immer für ein dichtes Verschließen sorgen
- Die mit dem Medium in Kontakt kommende Oberfläche der Dichtungseinlage ist PTFE-beschichtet, chemikalienbeständig und kompatibel mit empfindlichen, korrosiven und flüchtigen Lösungsmitteln
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Autoklavierbar | |
Für wiederholtes Autoklavieren und mit hervorragendem Verschlusssystem |
PTFE, Gummi | |
Polypropylen | |
EPA-Wasseranalyse-Röhrchen, Schraubgewinde, Kultur- und Zentrifugenröhrchen |