Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kontes Verschluss aus Polypropylen mit Ultraschall-verschweißter PTFE-Einlage
Für den Einsatz mit Kulturen und Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde
Marke: DWK Life Sciences 73808-15415
260.97 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Verschlüsse, deren Dichtungseinlagen auch nach mehrfachem Autoklavieren noch immer für ein dichtes Verschließen sorgen
- Die mit dem Medium in Kontakt kommende Oberfläche der Dichtungseinlage ist PTFE-beschichtet, chemikalienbeständig und kompatibel mit empfindlichen, korrosiven und flüchtigen Lösungsmitteln
Spezifikation
15-415 | |
Schraubverschluss | |
Polypropylen | |
EPA-Wasseranalyse-Röhrchen, Schraubgewinde, Kultur- und Zentrifugenröhrchen |
PTFE, Gummi | |
Autoklavierbar | |
Für wiederholtes Autoklavieren und mit hervorragendem Verschlusssystem |