Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel, durchsichtig
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ 11600312
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16247971
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
  • Für die Hochtemperatursterilisation (134 °C) bis maximal 140 °C
  • 40 μm stark
  • Hochtemperaturbeutel aus Polypropylen zur Dekontamination und Inaktivierung besonders widerstandsfähiger biologischer Abfälle
  • Für eine sichere Entsorgung biogefährlicher Abfälle
  • Speziell für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsanlagen entwickelt
  • Mit Warnaufdruck Biogefahren
Spezifikation
Spezifikation
Bedruckt
Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung
310 mm
Biohazard Warning
Polypropylen
310 x 660 mm
100/Packung
Autoklavierbar
40 μm
134°bis 140 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel, durchsichtig > 310 x 660 mm (B x Ø)