Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel, durchsichtig
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
Marke: Fisherbrand™ FB60428
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Sterilisation bei hohen Temperaturen (134 bis maximal 140 °C)
- 40 μm Stärke
- Hochtemperaturbeutel aus Polypropylen zur Dekontamination und Inaktivierung besonders widerstandsfähiger biologischer Abfälle
- Zur sicheren Entsorgung von biogefährdenden Abfällen
- Speziell konzipiert für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsanlagen
- Bedruckt mit einem Warnhinweis auf Biogefährdung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel, durchsichtig > 620W x 780mmD
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur