Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
Marke:  Corning™ 430766
152.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10151151
  • 198.00 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
  • Klares Polypropylen (PP)
  • Aufgedruckte schwarze Graduierung und große weiße Beschriftungsfläche
  • Max. RZB: 12,000 xg
  • Steril, zertifiziert nicht-pyrogen und DNase-/RNase-frei
  • Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
  • Schaumstoff-Racks separat erhältlich
  • Für 50 ml-Röhrchen (07-201-332) ist eine CentriStar-Verschlusskappe (07-201-333) erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-/DNase-frei
Orange
Klar
Ja
500
Kein Gestell
Konisch
0,507 oz.
Stecker
17 mm
Zentrifugenröhrchen
HDPE
0.7 in.
15 ml
Polypropylen
50
Steril
114 mm
Konisch
Große, weiße Beschriftungsfläche
Ja
12.000 × g
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer32024014 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/06/2025 Catalog Number430766
Chargennummer05525056 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/06/2025 Catalog Number430766
Chargennummer04825068 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum24/05/2025 Catalog Number430766
Chargennummer33624211 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/05/2025 Catalog Number430766
Chargennummer32824013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Catalog Number430766
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > Stopfen; Polypropylen