Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
Marke: Corning™ 430921
230.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
- Klares Polypropylen (PP)
- Aufgedruckte schwarze Graduierung und große weiße Beschriftungsfläche
- Max. RZB: 12,000 xg
- Steril, zertifiziert nicht-pyrogen und DNase-/RNase-frei
- Auf 95 kPa (14 psi) druckgeprüft
- Schaumstoff-Racks separat erhältlich
- Für 50 ml-Röhrchen (07-201-332) ist eine CentriStar-Verschlusskappe (07-201-333) erhältlich
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Orange | |
Klar | |
Ja | |
500 | |
Kein Gestell | |
Konisch, selbststehend | |
1,69 oz. | |
CentriStar | |
29,1 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Polyethylen | |
1,2 in. | |
50 ml | |
Polypropylen | |
25 | |
Steril | |
115 mm | |
Konisch, selbststehend | |
Große, weiße Beschriftungsfläche | |
Ja | |
3000 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
00225077 | Qualitätsbescheinigung | 21/06/2025 | 430921 |
00125120 | Qualitätsbescheinigung | 21/06/2025 | 430921 |
00125119 | Qualitätsbescheinigung | 21/06/2025 | 430921 |
31924050 | Qualitätsbescheinigung | 19/06/2025 | 430921 |
32024036 | Qualitätsbescheinigung | 07/06/2025 | 430921 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30