Learn More
BRAND™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Aus besonders klarem Polypropylen. BRAND™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen halten Drehzahlen bis 3000 RZB stand. Graduierung und CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE. Als nicht-sterile und durch Röntgenstrahlung sterilisierte Ausführung mit 15 ml oder 50 ml Fassungsvermögen und mit oder ohne Sockel lieferbar. Mit Schraubverschlüssen aus Polyethylen mit Dichtkonus.
Marke:  BRAND™ 114818
397.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10345521
  • 526.76 CHF / 750 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen mit hoher Durchsichtigkeit
  • Widerstandsfähig gegen RZB bis 3000.
  • Graduiert
  • Nicht steril oder durch Gammastrahlung sterilisiert, mit einem Fassungsvermögen von 15 ml oder 50 ml und mit oder ohne Basis erhältlich.
  • Mit Schraubverschluss aus Polyethylen und Dichtungskonus.
  • E-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
Ohne Base
120 mm
Schraube
Ja
3000 × g
Polypropylen
Steril
Konisch
17 mm
Zentrifugenröhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen > Fassungsvermögen:15 ml; Ohne Sockel; Steril