Learn More
Buerkle™ Eimer aus Polypropylen
Diese Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Lagerung, Transport, Umgießen und Mischen. Buerkle™ Allzweckbehälter gewährleisten dank ihrer breiten Öffnung ein sicheres Entleeren und zeichnen sich außerdem durch einen robusten Griff aus.
48.50 CHF - 53.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Becher |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für Lebensmittel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10056621
|
Buerkle™
2306-1012 |
12 l |
48.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10209754
|
Buerkle™
2306-1015 |
53.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
Beschreibung
- Mit Literskala, Graduierung von 1000 ml
- Mit Ausguss
Spezifikation
Becher | |
Autoklavierbar | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Griff |
Polypropylen | |
Transparent | |
Polypropylen | |
Je 1 |