Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schüssel
Verwenden Sie diese Schüsseln, um bei der Arbeit mit starken Reaktionen in nicht abgedeckten Gefäßen ein Überschwappen auf die Arbeitsfläche zu vermeiden. VITLAB™ Schüsseln aus Polypropylen haben eine breite, robuste Kante und einen Standring über den gesamten Boden.
Marke:  Vitlab™ 42694
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10528341
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiße runde Schüssel
  • Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Weiß
Rund
80 mm
2 l
Polypropylen
Schüssel
200 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Vitlab™ Polypropylen-Schüssel > Fassungsvermögen:Gehäuse 2L