Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Schüssel
Verwenden Sie diese Schüsseln, um bei der Arbeit mit starken Reaktionen in nicht abgedeckten Gefäßen ein Überschwappen auf die Arbeitsfläche zu vermeiden. VITLAB™ Schüsseln aus Polypropylen haben eine breite, robuste Kante und einen Standring über den gesamten Boden.
Marke: Vitlab™ 42894
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiße runde Schüssel
- Polypropylen
Spezifikation
Flach | |
Weiß | |
Rund | |
120 mm |
4 l | |
Polypropylen | |
Schüssel | |
280 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Polypropylen-Schüssel > Fassungsvermögen:Gehäuse 4L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur