Learn More
VITLAB™ Schüssel aus Polypropylen
Marke: VITLAB™ 43610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
17 L | |
Polypropylen | |
Schüssel | |
Stahlwaschbecken | |
430 mm | |
195 mm |
Flach | |
Weiß | |
Rechteckig | |
Griffkante | |
Je 1 | |
331 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VITLAB™ Schüssel aus Polypropylen > Fassungsvermögen:Gehäuse 17L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur