Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Cap in Polybag, 48 cm Diameter
Artikelnummer. 17730129
Grün
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Weiß
These comfortable bouffant caps provide additional hygiene control for various industrial environments.
  • Leicht für mehr Komfort
  • Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Rückverfolgbarkeit
  • Passt sich verschiedenen Kopfgrößen an
  • Einzelnes Elastisches Band
  • Kann zur Kontrolle der Umgebung für HACCP-Verfahren und verschiedene Branchen verwendet werden
  • 12 g/m2 Materialgewicht
Spezifikation
Material Polypropylen
Farbe Grün
Einwegprodukt Ja
Ausführungsart Haube
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität EN ISO 9001
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 48 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie, Labor
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Cap in Polybag, 48 cm Diameter >