Learn More
Integra Biosciences™ Flasche, 4 Liter, mit Verschluss und Schlauchanschlüsse
Kapazität (metrisch):4 L
Marke:  Integra Biosciences™ 158432
Artikelnummer. 10163703
  • 244.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 4 l Polypropylenflasche mit Deckel
  • Mit Schlauchanschlüssen
  • Zur Verwendung mit VACUSAFE -Absaugsystemen
Das VACUSAFE Absaugsystem ist eine kompakte All-in-One-Vakuumpumpe für das sichere und wirksame Absaugen und Sammeln von biologischen Flüssigabfällen im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
4 l
Polypropylen
Polypropylen
Reservoirflasche
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Integra Biosciences™ Flasche, 4 Liter, mit Verschluss und Schlauchanschlüsse > Fassungsvermögen: 4 l