Learn More
Kartell™ Flaschenträger aus PP (Polypropylen)
Hergestellt aus Polypropylen für Stabilität. Kartell™ Polypropylen-Flaschenhalter bieten eine robuste Unterstützung für den Transport von Flaschen in einem Labor.
62.85 CHF - 72.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp Flaschenträger
Material Polypropylen
Stapelbar Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Positionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10494613
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0039600
Flaschen (2 l, max. Durchmesser bis 120 mm) 4
72.20 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10512475
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0039500
Flaschen (1 l, max. Durchmesser bis 95 mm) 6
62.85 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Polypropylen für Stabilität. Kartell™ Polypropylen-Flaschenhalter bieten eine robuste Unterstützung für den Transport von Flaschen in einem Labor.
  • Zwei Ausführungen mit 6 1 l-Flaschen bzw. 4 2 l-Flaschen
  • Ergonomischer Griff
  • Behälter sind für Platz sparende Lagerung stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenträger
Polypropylen
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Flaschenträger aus PP (Polypropylen)