Learn More
Brand™ Graduierte Becher mit Henkel, geprägte Skala
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
5000 ml
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen.
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
- Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
- Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
- Autoklavierbar bei 121 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) | 117 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Höhe (metrisch) | 181 mm |
Schritten | 20 ml |
Menge | 6/Packung |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | GmbH und Co. KG |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Graduierte Becher mit Henkel, geprägte Skala >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur