Learn More
Masterflex™ Kits mit Schlauchverbindern/Reduzierstücken aus Polypropylen
Cole-Parmer Kit mit Verbindungsstück mit Widerhaken/Reduzierstück, autoklavierbar:Autoklavierbar, zur Verwendung mit:Luer-Lock-Stecker, Verpackungsmenge:1/Packung,Kit mit Verbindungsstück mit Widerhaken/Reduzierstück
137.00 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | 1/Packung |
Produkttyp | Verbindungsstück mit Widerhalen/Reduzierstück-Kit |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12810553
|
Masterflex™
MFLX41514-03 |
Größe: Klein |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12832223
|
Masterflex™
41514-07 |
Größe: Groß |
138.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Cole-Parmer Kit mit Verbindungsstück mit Widerhaken/Reduzierstück, autoklavierbar:Autoklavierbar, zur Verwendung mit:Luer-Lock-Stecker, Verpackungsmenge:1/Packung,Kit mit Verbindungsstück mit Widerhaken/Reduzierstück
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
1/Packung | |
Verbindungsstück mit Widerhalen/Reduzierstück-Kit |