Learn More
Greiner Bio-One 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen, mit Flachboden (F-bottom)
Hergestellt aus Polypropylen für hohe Beständigkeit gegen gängige Chemikalien und Temperaturbeständigkeit. Greiner Bio-One– Polypropylen 96-Well-Mikrotiterplatten – eignen sich ideal für die Lagerung von aktiven Reagenzien, Patientenproben oder Biomolekülen.
Marke: Greiner Bio-One 655201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
- Anwendungen: – Langzeitlagerung von Wirkstoffen – Lagerung von Patientenproben in der Diagnostik – Lagerung von DNA oder RNA, Stammkulturen
- Einheitliche Außenmaße
- Well-zu-Well-Abstand 9 mm
- Alphanumerische Well-Codierung Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-196 bis +121 °C)
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern oder CapMats
- Fester Boden
- Well-Profil: F-Boden/Kaminförmiger Well (flacher Boden)
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
Durchscheinend | |
96 | |
Unbehandelt | |
Langfristige Lagerung von aktiven Wirkstoffen | |
-196 °C bis +121 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen, mit Flachboden (F-bottom) > Farbe:Naturfarben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur