Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz 0.1 ml aus Polypropylen für Fläschchen mit weiter Öffnung
Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kurzem Gewinde
Marke:  Fisherbrand™ 06 19 2240
337.42 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13445489
  • 378.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • 0.1 ml PP-Mikroeinsatz
  • 29 X 6 mm
  • Durchsichtig
  • 10 Mm Spitze
  • Mit Fülllinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Mikroeinsatz
6 mm
0.3 ml
<4 μl
29 mm
Durchsichtig
Polypropylen
Mikroprobenahme
Konischer Boden
10 x 100
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Mikroeinsatz 0.1 ml aus Polypropylen für Fläschchen mit weiter Öffnung > Mikroeinsatz