Learn More
Polyphosphorsäure, rein, >84 % Phosphat (als P2 O5), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10481431
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyphosphorsäure, rein, >84 % Phosphat (als P2 O5), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10481431
2,5kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1kg
2,5kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10481431
Marke: Thermo Scientific Acros 196950025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8017-16-1
Summenformel (HO3P)n
MDL-Nummer MFCD00084480
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Polyphosphorsäure
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyphosphoric acid
Siedepunkt 550,0 °C
Dichte 2,0500g/mL
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2,05
Menge 2,5kg
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: zerfällt möglicherweise.Andere Löslichkeiten: Unlöslich in Kohlenwasserstoffen und Halogenkohlenwasserstoffen, löslich in Alkoholen
Reinheit (%) ≥82% (as P2O5) (Alkalimetry)
Güte Rein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number196950010,196950025
ChargennummerA0463560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number196950010,196950025
ChargennummerA0450089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number196950010,196950025
ChargennummerA0444386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number196950100,196950010,196950025
ChargennummerA0448756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number196950100,196950010,196950025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyphosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-21
    Tage
    2
    Stunden
    18
    Minuten
    28
    Sekunden
    57
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polyphosphorsäure, rein, >84 % Phosphat (als P2 O5), Thermo Scientific Chemicals >