Learn More
Polyphosphorsäure, ≥83 % Phosphatbasis (als P2 O5), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Polyphosphorsäure |
Namenshinweis | Phosphat (als P2O5) ≥83 % |
CAS Max. % | ≤100% |
Hinweise zum Prozentgehalt | aus Phosphat als P2O5 |
Menge | 500 g |
Reinheit (%) | >83% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polyphosphorsäure, ≥83 % Phosphatbasis (als P2 O5), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur