Learn More
Polyphosphorsäure, 105% H3PO4 Basis, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15655380
Polyphosphorsäure, 105% H3PO4 Basis, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15655380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15655380
Marke: Honeywell-Fluka 3986081L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
∼105 % H3PO4-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8017-16-1
Summenformel (HO3P)n
MDL-Nummer MFCD00084480
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Polyphosphorsäure
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyphosphorsäure
pH Sauer
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 16 °C
Siedepunkt 300 °C
Dichte 2.06 g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 l
Strukturformel Hn+2PnO3n+1
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN3264
Reinheit (%) 105 % H3PO4 Basis
Name des Produkts
Polyphosphorsäure, 105% H3PO4 Basis, Honeywell™ Fluka™ >