Learn More
Buerkle™ Schnellverschlusskupplung aus Polyoxymethylen mit Schlauchtüllen und Mutterteilen
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
Marke: Buerkle™ 8743-1101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
- Maximaler Durchfluss möglich
- Einfache Einhandbedienung
- Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
- Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
- Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
- Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
- Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
Mit Ventil | |
POM | |
1.6 mm-Schlauch | |
25/Waage | |
NW 3,2 mm | |
10 bar | |
Schnellverbindung |
1.6 mm | |
36 mm | |
-40 °C | |
1,6 mm | |
Buchsenanschlüsse, Schlauchtülle | |
80 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schnellverschlusskupplung aus Polyoxymethylen mit Schlauchtüllen und Mutterteilen > Schlauchgröße: 1,6 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur