Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen stehen in einer Vielzahl von Größen zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Marke:  Macherey-Nagel™ 805022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10640493
  • 77.30 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
60Å
Polyester-Platte
0.75 ml/g
50 x 200 mm
50er-Packung
UV254
0.2 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen > Plattengröße:50 x 200mm