Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300 UV254 Polyesterfolien
TLC-Polyesterfolien mit nativer Fasercellulose.Faserlänge (95 %) 2-20 μm, durchschnittlicher Polymerisationsgrad 400-500, spezifische Oberfläche nach Blaine 15000 cm2/g; ≤20 ppm Fe, 6 ppm Cu, 7 ppm P; Dichlormethanextrakt ≤0,25 %; Zündungsrückstände bei 850 °C ≤1500 ppm.
160.00 CHF
Spezifikation
Typ Polyester-Platte
Fluoreszierender Indikator UV254
Dicke (metrisch) 0,1 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10565571
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
801023
20 x 20 cm
160.00 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polyester-Platte
UV254
0,1 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300 UV254 Polyesterfolien