Learn More
Macherey-Nagel™ X25 DC-Fertigplatten CEL 300-25 Format:20x20cm .
Marke: Macherey-Nagel™ 808033
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
25er-Packung | |
Glasplatten | |
0,25 mm | |
20 x 20 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ X25 DC-Fertigplatten CEL 300-25 Format:20x20cm . > Plattengröße:200 x 200mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur