Learn More
Polyethylenimin, verzweigt, Molekulargewicht 70,000, 30 w/v% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368528
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyethylenimin, verzweigt, Molekulargewicht 70,000, 30 w/v% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368528
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11368528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040529.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein Proteinfällungsmittel, das zur Aufreinigung von Proteinen verwendet wird
Acts as a protein precipitant used to purify proteins. It is used as chelating agent and as a scavenger for aldehydes and oxides. Also used in detergents, paper industry, dyes, printing inks and in water treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethyleneimine, branched
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis M.W. 10,000
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone.
Menge 25 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% w/v aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Name des Produkts
Polyethylenimin, verzweigt, Molekulargewicht 70,000, 30 w/v% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >