Learn More
Cole-Parmer™ SPRUEHDOSE HDPE 650ML
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
650 mL
Beschreibung
Translucent high-density polyethylene (HDPE) bottles with a white polypropylene cap and trigger-motion spray assembly with stainless steel bearing. Cole-Parmer™ Polyethylene Trigger Spray Bottles with Polypropylene Caps are impact resistant and provide and excellent moisture barrier.
- Die durchscheinenden Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) enthalten einen weißen Polypropylen-Verschluss und einen Sprühaufsatz mit Edelstahllagern.
- HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest.
- Drehen Sie die Düse, um den Sprühnebel einzustellen: feiner Sprühnebel, grober Sprühnebel oder starker Strahl.
- In Unzen graduiert.
- Verfügt über einen gebogenen Griff.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 650 mL |
Farbe | Durchscheinend |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 4/Pckg. |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Höhe (metrisch) | 19.1 cm |
Produkttyp | Zerstäuberpistolenflasche |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 8.4 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SPRUEHDOSE HDPE 650ML >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur