Learn More
3M™ Klebeband aus Polyethylen
46.00 CHF - 67.90 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Acrylat |
---|---|
Farbe | Transparent |
Material | Polyethylen |
Produkttyp | Klebeband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdichtung, Fixierung und Bündelung – auch auf schwierigen Substraten im Außenbereich |
Beschreibung
Spezifikation
Acrylat | |
Polyethylen | |
Abdichtung, Fixierung und Bündelung – auch auf schwierigen Substraten im Außenbereich | |
33 m |
Transparent | |
Klebeband | |
-29 bis 77 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Klebeband aus Polyethylen