Learn More
Semadeni™ Quadratische Polyethylen-Flaschen mit Quetschhahn
Kann verwendet werden mit: Lagerung, Dosierung, Befüllung; Verschlussmaterial: Edelstahldüse; Farbe: Naturfarben, durchscheinend
Brand:  Semadeni™ 1033
Product Code. 12706264
  • 162.60 CHF / 1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-06-2025
Add to basket
Description
Description
  • Naturfarben, transparent
  • Besonders platzsparend
  • Mit einem robusten Tragegriff aus Kunststoff
  • Mit eingeschweißter Düse und ca. 30 cm Silikonschlauch (nicht versteifend), Durchmesser 9 x 13 mm
  • Geeignet für neutrale Flüssigkeiten, Laugen und Filmentwickler, nicht geeignet für Säuren und Lösungsmittel (unverbindliche Informationen)
  • Ersatzventil aus Edelstahl
Specifications
Specifications
1,3 gal.
Edelstahldüse
180 x 140 x 290 mm
Tragegriff aus Kunststoff
Je 1
5 L
Naturfarben (durchscheinend)
Lagerung, Dosierung, Befüllung
Polyethylen
Flasche mit Quetschhahn
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Semadeni™ Quadratische Polyethylen-Flaschen mit Quetschhahn > Kapazität: 5 l