Learn More
Polyethylenfolie, hohe Dichte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15476815
Polyethylenfolie, hohe Dichte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476815
300 x 300 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15476815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045198.HB
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene sheet
Farbe Weiß
Namenshinweis High Density, 6.35mm (0.25 in.) thick
CAS 9002-88-4
Physikalische Form Blatt
Summenformel (C2H4)n
MDL-Nummer MFCD00084423
Dichte 0.92 g/mL
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Menge 300 x 300 mm
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
IUPAC-Name Ethen
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polyethylenfolie, hohe Dichte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals >