Learn More
Kartell™ Polyethylen-Stopfen für Probenbecher
Mit Druckkappe lieferbar.
Marke: Kartell™ 0251400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Available in the push-in design.
- Aus Polyethylen
- Für den Gebrauch mit Analysatoren von Centrifichem™, Technicon™ und Beckman™
Spezifikation
Druckkappe | |
16 mm | |
Polyethylen | |
Probenbecher Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Polyethylen-Stopfen für Probenbecher > Durchmesser:16mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur