Learn More
Sanplatec™ KANISTER PP 10L + HAHN Artikelnummer.: 11817182
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sanplatec™ KANISTER PP 10L + HAHN
Artikelnummer. 11817182
10 L
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
Artikelnummer. 11817182
Marke: Sanplatec™ 2123
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kapazität (metrisch): 10 l
  • 5L, 10L: With inner seal (PE)
  • Bore diameter: 43 mm
  • Spigot thread size (mm): 20A
  • Tip/Outer diameter:17 mm, Inner diameter: 10mm
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 L
Farbe White (Translucent)
Einwegprodukt Reusable
Höhe (metrisch) 370 mm
Material Polyethylen, Polypropylen
Anzahl pro Karton 3pcs/Cs.
Produkttyp Buchflasche
Sterilität Non-sterile
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sanplatec™ KANISTER PP 10L + HAHN >